Få mere at vide
Ethyl (Pentafluorobenzoyl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (Pentafluorobenzoyl)acetate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7F5O3/c1-2-19-5(18)3-4(17)6-7(12)9(14)11(16)10(15)8(6)13/h2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 282.0315 |