CAS RN 3516-87-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Ethyl (Pentafluorobenzoyl)acetate, TRC
CAS: 3516-87-8 Molekylær formel: C11H7O3F5 Molekylvægt (g/mol): 282.16 SMIL: CCOC(=O)CC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F