Få mere at vide
Ethyl pentafluorobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11358485
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358485 25 g 25g
11348485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10523.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4522-93-4 | C9H5F5O2 | 240.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4522-93-4
Molekylær formel C9H5F5O2
Molekylvægt (g/mol) 240.13
MDL nummer MFCD00039211
InChI nøgle DFUDMSIRGGTHGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pentafluorobenzoate, ethyl perfluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid ethyl ester, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, ethylpentafluorobenzoate, acmc-1ajj1, rarechem al bi 0017, perfluorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 78283
IUPAC navn ethyl-2,3,4,5,6-pentafluorbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl pentafluorobenzoate
Tæthed 1.431
Kogepunkt 112°C to 114°C
Flammepunkt 80°C (176°F)
Brydningsindeks 1.428
Mængde 25 g
Beilstein 2054770
Formel vægt 240.13
Procent renhed 98%