Få mere at vide
Ethyl p-aminobenzoate, 99.90%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475411 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11475411 100 g
1 options
Artikelnummer. 11475411 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215796780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl p-aminobenzoate
CAS 94-09-7
Analyseprocentområde 0.999
Molekylær formel C9H11NO2
MDL nummer MFCD00007892
Mængde 100 g
Synonym benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
InChI nøgle BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC navn ethyl-4-aminobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 165.19
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Formel vægt 165.2
Fysisk form Krystallinsk