Få mere at vide
Ethyl o-toluat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390124
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11390124 100 g 100g
11380124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390124 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00598.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-24-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 87-24-1
Molekylær formel C10H12O2
Molekylvægt (g/mol) 164.204
MDL nummer MFCD00009112
InChI nøgle SOUAXOGPALPTTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl o-toluate, ethyl o-methylbenzoate, ethyl orthotoluate, 2-methylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl-o-toluate, 2-methyl-benzoic acid ethyl ester, o-toluic acid ethyl ester, ethyl-2-methylbenzoate, ethylo-toluate
PubChem CID 66598
IUPAC navn ethyl-2-methylbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Ethyl o-toluate
Tæthed 1.033
Kogepunkt 227°C
Flammepunkt 91°C (195°F)
Brydningsindeks 1.507
Mængde 100 g
Beilstein 2042517
Formel vægt 164.21
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.