Få mere at vide
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate, 98+%
Artikelnummer. p-7036970
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
Artikelnummer. 15461728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55470.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38202-27-6 | C13H19NO4S | 285.358 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38202-27-6
Molekylær formel C13H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 285.358
MDL nummer MFCD00009244
InChI nøgle KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Synonym ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate
PubChem CID 6282444
IUPAC navn ethyl (1E)-N-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyloxyethanimidate
SMIL CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Mængde 250 mg
Beilstein 2144156
Formel vægt 285.36
Procent renhed ≥98%