Få mere at vide
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamat, 98+%
Artikelnummer. 15452126
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452126 25 g 25g
15461728 250 mg 250mg
15432126 1 g 1g
15442126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15452126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55470.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 38202-27-6 | C13H19NO4S | 285,358 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38202-27-6
Molekylær formel C13H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 285.358
MDL nummer MFCD00009244
InChI nøgle KQCBSWBQAXTILK-WYMLVPIESA-N
Synonym ethyl o-mesitylsulfonylacetohydroxamate, ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate, ethyl o-methylsulphonylacetohydroxamate, ethyl o-2-mesitylenesulfonyl acethydroxamate, o-mesitylsulfonylacetohydroxamic acid ethyl ester, ethyl 1z-n-mesitylsulfonyl oxy ethanimidoate, ethyl 1e-n-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyloxyethanimidate, kqcbswbqaxtilk-owbhpgmisa-n, z-ethyl n-mesitylsulfonyloxyacetimidate, z-ethyl n-mesitylsulfonyl oxyacetimidate
PubChem CID 6282444
IUPAC navn ethyl (1E)-N-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyloxyethanimidat
SMIL CCOC(=NOS(=O)(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate
Smeltepunkt 54 °C til 56 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2144156
Formel vægt 285.36
Procent renhed ≥98%