Få mere at vide
Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamat, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl O-(2-mesitylenesulfonyl)acetohydroxamate |
| Smeltepunkt | 54 °C til 56 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2144156 |
| Formel vægt | 285.36 |
| Procent renhed | ≥98% |