Få mere at vide
Ethyl-n-methylmalonamid, TRC
Artikelnummer. 30180163
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180163 250 mg
30179954 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE932520250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71510-95-7
Molekylær formel C6H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 145.16
SMIL CCOC(=O)CC(=O)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl-n-methyl malonamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-5(8)7-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formel vægt 145.0739