Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate |
| Smeltepunkt | 51°C to 55°C |
| Farve | White to Yellow |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | (C6H5)2C=NCH2COOCH2CH3 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 267.32 |
| Show More |