Få mere at vide
Ethyl mesitylglyoxylate, 97%
Artikelnummer. 11317896
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317896 5 g 5g
11327896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13106.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5524-57-2 | C13H16O3 | 220.268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5524-57-2
Molekylær formel C13H16O3
Molekylvægt (g/mol) 220.268
MDL nummer MFCD00151821
InChI nøgle XRSPPFOBPRPYLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mesitylglyoxylate, ethyl 2-mesityl-2-oxoacetate, ethyl 2-oxo-2-2,4,6-trimethylphenyl acetate, acmc-1asq7, mesitylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl 2,4,6-trimethylphenyl glyoxylate, alpha-oxo-2,4,6-trimethylbenzeneacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736481
IUPAC navn ethyl-2-oxo-2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl mesitylglyoxylate
Kogepunkt 164°C to 165°C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.512
Mængde 5 g
Beilstein 2970031
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 220.27
Procent renhed 97%