Få mere at vide
(+/-)-ethylmandelat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023642
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11408007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17412.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 774-40-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 774-40-3
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00004494
InChI nøgle SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mandelate, ethyl phenylglycolate, mandelic acid, ethyl ester, dl-mandelic acid ethyl ester, mandelic acid ethyl ester, ethyl dl-mandelate, mandelsaeureaethylester, ethyl hydroxy phenyl acetate, mandelsaeureaethylester german, +-ethyl mandelate
PubChem CID 13050
ChEBI CHEBI:38750
IUPAC navn ethyl-2-hydroxy-2-phenylacetat
SMIL CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Ethyl mandelate
Tæthed 1.115
Kogepunkt 253°C to 255°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Formel vægt 180.2
Procent renhed 97%