Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl maltol |
| Smeltepunkt | 89,0 °C til 93,0 °C |
| Kogepunkt | 289,0 °C til 290,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 15,3879 |
| Synonym | 3-benzyloxy cyclobutanecarboxylic acid, 3-benzyloxy-cyclobutanecarboxylic acid, 3-benzyloxy cyclobutane-1-carboxylic acid, 3-benzyloxycyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-phenylmethoxy, trans-3-benzyloxycyclobutanecarboxylic acid, cis-3-benzyloxy cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-benzyloxy cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-benzyloxycyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-phenylmethoxy-, trans |
| InChI nøgle | YNNOFVDQHAHVFG-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1C(CC1OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethyl maltol, 98%
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /