Få mere at vide
Ethylmalonylchlorid, 95%
Beskrivelse
Ethylmalonylchlorid bruges til syntese af methanofullerodendimerer og 3-pyrrolin-2-oner. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af 3,5-disubstituerede 1,2,4-oxadiazolderivater, som er potentielle peptidomimetiske byggesten. Det er et alsidigt acyleringsmiddel til propargylalkoholer, hydraziner og aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylmalonylchlorid bruges til syntese af methanofullerondimerer og 3-pyrrolin-2-oner. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af 3,5-disubstituerede 1,2,4-oxadiazolderivater, som er potentielle peptidomimetiske byggesten. Det er et alsidigt acyleringsmiddel til propargylalkoholer, hydraziner og aminer.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkoholer. Det reagerer med vand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl malonyl chloride |
| Tæthed | 1.189 |
| Kogepunkt | 83 °C (22 mmHg) |
| Flammepunkt | 67 °C (152 °F) |
| Brydningsindeks | 1.429 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 636215 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Vis mere |