Få mere at vide
Ethylmalonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 11467497
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467497 25 g 25g
11457497 5 g 5g
11477497 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15616.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 36239-09-5 | C5H7ClO3 | 150,56 g/mol
Ethylmalonylchlorid bruges til syntese af methanofullerodendimerer og 3-pyrrolin-2-oner. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af 3,5-disubstituerede 1,2,4-oxadiazolderivater, som er potentielle peptidomimetiske byggesten. Det er et alsidigt acyleringsmiddel til propargylalkoholer, hydraziner og aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylmalonylchlorid bruges til syntese af methanofullerondimerer og 3-pyrrolin-2-oner. Det spiller en afgørende rolle i fremstillingen af 3,5-disubstituerede 1,2,4-oxadiazolderivater, som er potentielle peptidomimetiske byggesten. Det er et alsidigt acyleringsmiddel til propargylalkoholer, hydraziner og aminer.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med alkoholer. Det reagerer med vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36239-09-5
Molekylær formel C5H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 150.56
MDL nummer MFCD00000736
InChI nøgle KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 118931
IUPAC navn ethyl-3-chlor-3-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl malonyl chloride
Tæthed 1.189
Kogepunkt 83 °C (22 mmHg)
Flammepunkt 67 °C (152 °F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 636215
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 150.56
Procent renhed 95%