Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl isobutyrylacetate |
| Smeltepunkt | -9,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9810g/mL |
| Kogepunkt | 173,0 °C |
| Flammepunkt | 44 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Blanding af tautomerer) (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2CHCOCH2CO2C2H5 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl isobutyrylacetate
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.