Få mere at vide
Ethyl isobutyrylacetate, 95%
Artikelnummer. 10413612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10413612 10 g Glasflaske 10g
10509043 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10413612 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383440100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7152-15-0
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00009198
InChI nøgle XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
PubChem CID 81583
IUPAC navn ethyl-4-methyl-3-oxopentanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isobutyrylacetate
Smeltepunkt -9.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9810g/mL
Kogepunkt 173.0°C
Flammepunkt 44°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Mixture of tautomers) (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCOCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4255 to 1.4275
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 0.981
Formel vægt 158.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isobutyrylacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.