Få mere at vide
Ethylisobutyrylacetat, 94%
Beschreibung
Ethylisobutyrylacetat bruges til syntese af piperazinderivater som mulige multireceptoratypiske antipsykotika, der påvirker dopamin- og serotoninreceptoregenskaberne. Bruges også til syntese af pyrazincarboxamid DGAT1 (diacylglycerol acyltransferase 1) hæmmere, der anvendes til behandling af fedme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylisobutyrylacetat bruges til syntese af piperazinderivater som mulige multireceptoratypiske antipsykotika, der påvirker dopamin- og serotoninreceptoregenskaberne. Bruges også til syntese af pyrazincarboxamid DGAT1 (diacylglycerol acyltransferase 1) hæmmere, der anvendes til behandling af fedme.
Opløselighed Opløselig i chloroform
og methanol.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl isobutyrylacetate |
| Smeltepunkt | -9 °C |
| Tæthed | 0.98 |
| Kogepunkt | 172 °C til 174 °C |
| Flammepunkt | 53 °C (127 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4265 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 636726 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform og methanol. |
| Mehr anzeigen |