Få mere at vide
Ethylisobutyrylacetat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332836
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332836 5 g 5g
11342836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09016.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Ethylisobutyrylacetat bruges til syntese af piperazinderivater som mulige multireceptoratypiske antipsykotika, der påvirker dopamin- og serotoninreceptoregenskaberne. Bruges også til syntese af pyrazincarboxamid DGAT1 (diacylglycerol acyltransferase 1) hæmmere, der anvendes til behandling af fedme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylisobutyrylacetat bruges til syntese af piperazinderivater som mulige multireceptoratypiske antipsykotika, der påvirker dopamin- og serotoninreceptoregenskaberne. Bruges også til syntese af pyrazincarboxamid DGAT1 (diacylglycerol acyltransferase 1) hæmmere, der anvendes til behandling af fedme.
Opløselighed Opløselig i chloroform
og methanol.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7152-15-0
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.197
MDL nummer MFCD00009198
InChI nøgle XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
PubChem CID 81583
IUPAC navn ethyl-4-methyl-3-oxopentanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl isobutyrylacetate
Smeltepunkt -9°C
Tæthed 0.98
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 53°C (127°F)
Brydningsindeks 1.4265
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 636726
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 94%