Få mere at vide
Ethyl hydrogen malonate, 96%
Artikelnummer. 11420463
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11420463
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12627.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Ethylhydrogenmalonat bruges som en reaktant til fremstilling af tetraminsyrer gennem Dieckmann-ringlukning og organokatalytiske decarboxylative Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det er involveret i acyleringsreaktionerne og Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det bruges også til fremstilling af gamma-lactoner fra olefiner ved intermolekylær carbolactonisering i nærvær af Mn(III)-acetat som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylhydrogenmalonat bruges som en reaktant til fremstilling af tetraminsyrer gennem Dieckmann-ringlukning og organokatalytiske decarboxylative Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det er involveret i acyleringsreaktionerne og Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det bruges også til fremstilling af gamma-lactoner fra olefiner ved intermolekylær carbolactonisering i nærvær af Mn(III)-acetat som katalysator.
Opløselighed Blandbar med vand, chloroform og
andre opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-46-1
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.115
MDL nummer MFCD00020490
InChI nøgle HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC navn 3-ethoxy-3-oxopropansyre
SMIL CCOC(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hydrogen malonate
Tæthed 1.119
Kogepunkt 106°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel HO2CCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 50 g
Beilstein 1758845
Opløselighedsinformation Miscible with water,chloroform and other solvents.
Formel vægt 132.12
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl hydrogen malonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Propanedioic acid, monoethyl ester