Få mere at vide
Ethylhydrogenmalonat, 96%
Artikelnummer. 11410463
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410463 10 g 10g
11420463 50 g 50g
11430463 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410463 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12627.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.39 DKK
    334.65 DKK / 10g
    Spare 37.74 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132,115 g/mol
Ethylhydrogenmalonat bruges som en reaktant til fremstilling af tetraminsyrer gennem Dieckmann-ringlukning og organokatalytiske decarboxylative Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det er involveret i acyleringsreaktionerne og Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det bruges også til fremstilling af gamma-lactoner fra olefiner ved intermolekylær carbolactonisering i nærvær af Mn(III)-acetat som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylhydrogenmalonat bruges som en reaktant til fremstilling af tetraminsyrer gennem Dieckmann-ringlukning og organokatalytiske decarboxylative Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det er involveret i acyleringsreaktionerne og Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det bruges også til fremstilling af gamma-lactoner fra olefiner ved intermolekylær carbolactonisering i nærvær af Mn(III)-acetat som katalysator.
Opløselighed Blandbar med vand, chloroform og
andre opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-46-1
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.115
MDL nummer MFCD00020490
InChI nøgle HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC navn 3-ethoxy-3-oxopropansyre
SMIL CCOC(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hydrogen malonate
Tæthed 1.119
Kogepunkt 106 °C (3 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel HO2CCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 10 g
Beilstein 1758845
Opløselighedsinformation Blandet med vand, kloroform og andre opløsningsmidler.
Formel vægt 132.12
Procent renhed 96%