Få mere at vide
Ethylhydrogenmalonat, 90+%
Artikelnummer. 11439910
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439910 500 g 500g
11409910 5 g 5g
11419910 25 g 25g
11429910 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11439910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044692.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132,115 g/mol
Ethylhydrogenmalonat bruges som en reaktant til fremstilling af tetraminsyrer gennem Dieckmann-ringlukning og organokatalytiske decarboxylative Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det er involveret i acyleringsreaktionerne og Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det bruges også til fremstilling af gamma-lactoner fra olefiner ved intermolekylær carbolactonisering i nærvær af Mn(III)-acetat som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-46-1
Molekylær formel C5H8O4
Molekylvægt (g/mol) 132.115
MDL nummer MFCD00020490
InChI nøgle HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC navn 3-ethoxy-3-oxopropansyre
SMIL CCOC(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hydrogen malonate
Farve Gul
Tæthed 1.119 g/mL
Kogepunkt 106 °C (3 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lineær formel HO2CCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 500 g
Beilstein 1758845
Opløselighedsinformation Blandet med vand, kloroform og andre opløsningsmidler.
Formel vægt 132.12
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske