Få mere at vide
Ethyl homovanillate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10284594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10284594 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10284594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189240010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl homovanillate
CAS 60563-13-5
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Kogepunkt 180°C to 185°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C11H14O4
Lineær formel HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
MDL nummer MFCD00009180
Mængde 1 g
Beilstein 10,I,198
Synonym ethyl homovanillate, ethyl 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester, benzeneacetic acid,4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akxa, awpmwzhwvkxadv-uhfffaoysa, ethyl 3-methoxy-4-hydroxy-phenylacetate
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
InChI nøgle AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1
IUPAC navn ethyl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 210.23
PubChem CID 108965
Formel vægt 210.23
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl homovanillate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.