Få mere at vide
Ethyl hippurate, 96%
Artikelnummer. p-7027761
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11456486
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24765.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1499-53-2 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1499-53-2
Molekylær formel C11H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00026890
InChI nøgle PTXRQIPIELXJFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hippurate, ethyl n-benzoylglycinate, n-benzoylglycine ethyl ester, ethyl 2-phenylformamido acetate, benzoic amide, n-ethoxycarbonyl methyl, ethylhippurate, ethyl benzoylaminoacetate, acmc-1buir, hippuric acid ethyl ester, maybridge1_006087
PubChem CID 226558
IUPAC navn ethyl-2-benzamidoacetat
SMIL CCOC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hippurate
Smeltepunkt 58°C to 60°C
Mængde 5 g
Formel vægt 207.23
Procent renhed 98%