Få mere at vide
Ethylhippurat, 96%
Artikelnummer. 11466486
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466486 25 g 25g
11456486 5 g 5g
11476486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24765.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 1499-53-2 | C11H13NO3 | 207,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1499-53-2
Molekylær formel C11H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 207.23
MDL nummer MFCD00026890
InChI nøgle PTXRQIPIELXJFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hippurate, ethyl n-benzoylglycinate, n-benzoylglycine ethyl ester, ethyl 2-phenylformamido acetate, benzoic amide, n-ethoxycarbonyl methyl, ethylhippurate, ethyl benzoylaminoacetate, acmc-1buir, hippuric acid ethyl ester, maybridge1_006087
PubChem CID 226558
IUPAC navn ethyl-2-benzamidoacetat
SMIL CCOC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl hippurate
Smeltepunkt 58 °C til 60 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 207.23
Procent renhed 98%