Få mere at vide
Ethylglyoxylat, ca. 50% opløsning. i toluen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344076
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344076 100 g 100g
11354076 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19207.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 924-44-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Ethylglyoxylat bruges i vid udstrækning som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler (høj reaktivitet af aldehydfunktion). Det bruges i syntesen af en bionedbrydelig polymer, poly(ethylglyoxylat). Det er aktivt involveret i Friedel-Crafts alkyleringsreaktioner med thiophener for at give de tilsvarende sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylglyoxylat bruges i vid udstrækning som et mellemprodukt i syntesen af lægemidler (høj reaktivitet af aldehydfunktion). Det bruges i syntesen af en bionedbrydelig polymer, poly(ethylglyoxylat). Det er aktivt involveret i Friedel-Crafts alkyleringsreaktioner med thiophener for at give de tilsvarende sekundære alkoholer.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 924-44-7
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.089
MDL nummer MFCD00044009
InChI nøgle DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester
PubChem CID 70211
ChEBI CHEBI:53275
IUPAC navn ethyl-2-oxoacetat
SMIL CCOC(=O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl glyoxylate
Tæthed 1.003
Kogepunkt 110°C
Flammepunkt 7°C (44°F)
Brydningsindeks 1.475
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1209486
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 102.09
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈50% soln. in toluene
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl glyoxylate, ca 50% solution in toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, oxo-aceticacid