Få mere at vide
Ethyl glycolate, 95%
Artikelnummer. 11354218
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354218 10 g 10g
11344218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041475.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-50-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Ethylglycolat, er en vigtig byggesten til fremstilling af agrokemikalier og medicinske forbindelser. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også i syntetisk kemi, opdagelsesproces og R &D. Det kan også bruges som opløsningsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-50-7
Molekylær formel C4H8O3
Molekylvægt (g/mol) 104.11
MDL nummer MFCD00021970
InChI nøgle ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester
PubChem CID 12184
IUPAC navn ethyl-2-hydroxyacetat
SMIL CCOC(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl glycolate
Farve Farveløs
Tæthed 1.10 g/mL
Kogepunkt 158°C to 159°C
Flammepunkt 61°C (143°F)
Lineær formel HOCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.419
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation It is very soluble in water,alcohols,acetone,acetates,slightly soluble in ethyl ether,sparingly soluble in hydrocarbon solvents,polymerization occurs above 50 C.
Formel vægt 104.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske