Få mere at vide
Ethyl Digol, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10366420 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 10366420
Brand: Fisher Chemical E/1300/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 111-90-0
Smeltepunkt -80°C
Farve Colorless
Kogepunkt 197°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C6H14O3
MDL nummer 2872
Mængde 2.5 L
Synonym diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
InChI nøgle XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCCOCCO
IUPAC navn 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 134.175
PubChem CID 8146
ChEBI CHEBI:40572
Formel vægt 134.17g/mol
Fysisk form Liquid