Få mere at vide
Ethyl diethoxyacetate, 98%
Artikelnummer. 10137303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10137303 25 g 25g
10367280 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10137303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156070250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6065-82-3 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6065-82-3
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.21
MDL nummer MFCD00009231
InChI nøgle XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
PubChem CID 80169
IUPAC navn ethyl-2,2-diethoxyacetat
SMIL CCOC(C(=O)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl diethoxyacetate
Tæthed 0.9890g/mL
Kogepunkt 198°C to 200°C (761.0 mmHg)
Flammepunkt 85°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5O)2CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1.41
Mængde 25 g
Beilstein 03, 601
Fieser 06,253
Specifik vægtfylde 0.989
Formel vægt 176.21
Procent renhed 98%