Få mere at vide
Ethyl diethoxyacetate, 97+%
Artikelnummer. 11390014
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11390014 100 g 100g
11380014 25 g 25g
11300024 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11390014 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00390.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6065-82-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Ethyldiethoxyacetat anvendes til fremstilling af en fedtsyreanalog indeholdende DTS , 12,13-dioxotetradecansyre-di(N-methyl-thiosemicarbazon) (FA-DTS). Det bruges til syntese af heterocykliske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyldiethoxyacetat anvendes til fremstilling af en fedtsyreanalog indeholdende DTS , 12,13-dioxotetradecansyre-di(N-methyl-thiosemicarbazon) (FA-DTS). Det bruges til syntese af heterocykliske forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan, ethylacetat og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6065-82-3
Molekylær formel C8H16O4
Molekylvægt (g/mol) 176.212
MDL nummer MFCD00009231
InChI nøgle XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
PubChem CID 80169
IUPAC navn ethyl-2,2-diethoxyacetat
SMIL CCOC(C(=O)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl diethoxyacetate
Tæthed 0.988
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.41
Mængde 100 g
Beilstein 878579
Opløselighedsinformation Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate and Methanol.
Formel vægt 176.21
Procent renhed ≥97%