Få mere at vide
Ethyl butyrylacetat, 98%
Artikelnummer. 10438070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10438070 100 g Glasflaske 100g
10061070 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10438070 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118191000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3249-68-1
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00009401
InChI nøgle KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
PubChem CID 238498
ChEBI CHEBI:18119
IUPAC navn ethyl-3-oxohexanoat
SMIL CCCC(=O)CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl butyrylacetate
Navn note 98%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 104,0 °C (22,0 mmHg)
Flammepunkt 78 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2COCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4265 til 1,4285
Mængde 100 g
Beilstein 03, 684
Specifik vægtfylde 1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandelig med vand
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske