Få mere at vide
Ethyl butyrylacetat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl butyrylacetate |
| Smeltepunkt | -44 °C |
| Tæthed | 0.99 |
| Kogepunkt | 94 °C til 95 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 78 °C (172 °F) |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 507689 |
| Formel vægt | 158.2 |
| Procent renhed | 98% |