Få mere at vide
Ethyl butyrylacetate, 98%
Artikelnummer. 11445133
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445133 50 g 50g
11455133 250 g 250g
11435133 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445133 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12786.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3249-68-1 | C8H14O3 | 158.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3249-68-1
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.20
MDL nummer MFCD00009401
InChI nøgle KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
PubChem CID 238498
ChEBI CHEBI:18119
IUPAC navn ethyl-3-oxohexanoat
SMIL CCCC(=O)CC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl butyrylacetate
Smeltepunkt -44°C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 94°C to 95°C (12 mmHg)
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 50 g
Beilstein 507689
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%