Få mere at vide
Ethylbrompyruvat, 80-85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10655152 25 mL Glasflaske 25ml
10500751 5 mL Glass bottle 5ml
10697933 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10655152 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118150250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-23-5
Molekylær formel C5H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 195.01
MDL nummer MFCD00000204
InChI nøgle VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
PubChem CID 66144
IUPAC navn ethyl-3-brom-2-oxopropanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl bromopyruvate
Farve Pink-rød til gul
Tæthed 1.5500g/mL
Kogepunkt 100.0°C to 102.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 80% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2COCO2C2H5
Brydningsindeks 1.4675 to 1.4765
Mængde 25 mL
Beilstein 03, II, 409
Specifik vægtfylde 1.55
Formel vægt 195.01
Procent renhed 80-85%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl bromopyruvate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.