Få mere at vide
Ethyl benzoylformate, 95%
Artikelnummer. 10157782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157782 5 g Glasflaske 5g
10526933 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157782 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410350050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1603-79-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1603-79-8
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00009120
InChI nøgle QKLCQKPAECHXCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylformate, ethyl phenylglyoxylate, ethyl oxophenylacetate, ethylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl oxo phenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester, benzoylformic acid ethyl ester, ethyl benzoyl formate, glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 15349
ChEBI CHEBI:84260
IUPAC navn ethyl-2-oxo-2-phenylacetat
SMIL CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzoylformate
Farve Farveløs til Grøn
Tæthed 1.1220g/mL
Kogepunkt 138°C to 139°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 113°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5COCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.5150 to 1.517
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.122
Formel vægt 178.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske