Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl benzoylacetate |
| Farve | Brun |
| Tæthed | 1.1060g/mL |
| Kogepunkt | 265 °C til 270 °C |
| Flammepunkt | 140 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 88% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,5240 til 1,531 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |