Få mere at vide
Ethyl benzoylacetate, 90%
Artikelnummer. 10292952 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10292952 5 g Glasflaske 5g
10202962 50 g Glasflaske 50g
10531882 100 g Glasflaske 100g
10360714 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10292952 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370850050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-02-0
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.21
MDL nummer MFCD00009196
InChI nøgle GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
IUPAC navn ethyl-3-oxo-3-phenylpropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzoylacetate
Farve Brun
Tæthed 1.1060g/mL
Kogepunkt 265°C to 270°C
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5240 to 1.531
Mængde 5 g
Beilstein 10, 674
Merck Index 15, 3822
Specifik vægtfylde 1.106
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,miscible with oils
Formel vægt 192.21
Procent renhed 90%
Fysisk form Pulver