Få mere at vide
Ethyl benzoylacetat, 90+%
Artikelnummer. 11381797
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381797 1000 g 1kg
11361797 50 g 50g
11371797 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05030.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 94-02-0 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
Ethylbenzoylacetat bruges som et smagsstof og et mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere anvendes det til fremstilling af triazipinoner, iodoniumylider, ethyl-2-fluor-2-benzolyacetat og benzo[c]furan-4,7-dioner. Det er involveret i Clisen-kondensationsreaktionen med malononitril til fremstilling af 2-cyano-5-phenyl-3,5-dioxopentanonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylbenzoylacetat anvendes som smagsstof og mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere anvendes det til fremstilling af triazipinoner, iodoniumylider, ethyl-2-fluor-2-benzolyacetat og benzo[c]furan-4,7-dioner. Det er involveret i Clisen-kondensationsreaktionen med malononitril til fremstilling af 2-cyano-5-phenyl-3,5-dioxopentanonitril.
Opløselighed
Blandbar med ethanol og ether. Ikke blandbar med vand.
Noter
Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-02-0
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.214
MDL nummer MFCD00009196
InChI nøgle GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylacetate, benzoylacetic acid ethyl ester, ethyl benzoyl acetate, acetic acid, benzoyl-, ethyl ester, ethyl beta-oxobenzenepropanoate, ethylbenzoylacetate, benzoylacetic acid, ethyl ester, ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
PubChem CID 7170
IUPAC navn ethyl-3-oxo-3-phenylpropanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzoylacetate
Tæthed 1.113
Kogepunkt 266 °C til 270 °C
Flammepunkt 140 °C (284 °F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 1000 g
Beilstein 389944
Merck Index 14,3767
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og ether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 192.21
Procent renhed 96%