Få mere at vide
Ethylbenzoat, 99%
Artikelnummer. 11484354
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484354 2500 g 2500g
11464354 100 g 100g
11474354 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484354 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13057.0E
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-89-0 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Ethylbenzoat bruges som parfumeduft. Det fungerer som et fødevaresmagsstof. Det er en aktiv komponent i kunstige frugtsmag. Desuden bruges det i kosmetik og produkter til personlig pleje som duftingredienser og konserveringsmidler.
Opløselighed
Blandbar med methanol og diethylether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-89-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00009109
InChI nøgle MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, ethyl ester, benzoic ether, ethyl benzenecarboxylate, ethylbenzoate, benzoyl ethyl ether, benzoic acid ethyl ester, ethylester kyseliny benzoove, natural, unii-j115brj15h, fema no. 2422
PubChem CID 7165
IUPAC navn ethylbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzoate
Smeltepunkt -34 °C
Tæthed 1.049
Kogepunkt 212 °C til 214 °C
Flammepunkt 84 °C (183 °F)
Brydningsindeks 1.505
Mængde 2500 g
Beilstein 1908172
Merck Index 14,3766
Opløselighedsinformation Blandet med methanol og diethylether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%