Få mere at vide
Ethylbenzoat, 99%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Ethylbenzoat bruges som parfumeduft. Det fungerer som et fødevaresmagsstof. Det er en aktiv komponent i kunstige frugtsmag. Desuden bruges det i kosmetik og produkter til personlig pleje som duftingredienser og konserveringsmidler.
Opløselighed
Blandbar med methanol og diethylether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl benzoate |
| Smeltepunkt | -34°C |
| Tæthed | 1.049 |
| Kogepunkt | 212°C to 214°C |
| Flammepunkt | 84°C (183°F) |
| Brydningsindeks | 1.505 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1908172 |
| Merck Index | 14,3766 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water. |
| Vis mere |