Få mere at vide
Ethylbenzoat, 99+%
Artikelnummer. 10753841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753841 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10234480 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118090025
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 93-89-0 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-89-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00009109
InChI nøgle MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, ethyl ester, benzoic ether, ethyl benzenecarboxylate, ethylbenzoate, benzoyl ethyl ether, benzoic acid ethyl ester, ethylester kyseliny benzoove, natural, unii-j115brj15h, fema no. 2422
PubChem CID 7165
IUPAC navn ethylbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzoate
Navn note 99+%
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt -34,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0450g/mL
Kogepunkt 212,0 °C
Flammepunkt 88 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO2C2H5
Brydningsindeks 1,5040 til 1,5060
Mængde 2.5 kg
Beilstein 09, IV, 285
Merck Index 15, 3821
Specifik vægtfylde 1.045
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og kloroform
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.