Få mere at vide
Ethylbenzoat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-127401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10234480
Brand: Thermo Scientific Acros 118095000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 93-89-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-89-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00009109
InChI nøgle MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, ethyl ester, benzoic ether, ethyl benzenecarboxylate, ethylbenzoate, benzoyl ethyl ether, benzoic acid ethyl ester, ethylester kyseliny benzoove, natural, unii-j115brj15h, fema no. 2422
PubChem CID 7165
IUPAC navn ethylbenzoat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzoate
Navn note 99+%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt -34.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0450g/mL
Kogepunkt 212.0°C
Flammepunkt 88°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO2C2H5
Brydningsindeks 1.5040 to 1.5060
Mængde 500 g
Beilstein 09, IV, 285
Merck Index 15, 3821
Specifik vægtfylde 1.045
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.