Få mere at vide
Ethylbenzilat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408933
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408933 10 g 10g
11418933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11073.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 52182-15-7 | C16H16O3 | 256.30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52182-15-7
Molekylær formel C16H16O3
Molekylvægt (g/mol) 256.30
MDL nummer MFCD00016850
InChI nøgle AIPVNQQMYPWQSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzilate, benzilic acid ethyl ester, ethyl diphenylglycolate, ethylbenzilate, ethyl benzillate, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, ethyl ester, benzilsaureethylester, acmc-209ky4, ethyl hydroxy diphenyl acetate #, diphenylglycolic acid ethyl ester
PubChem CID 96261
IUPAC navn ethyl-2-hydroxy-2,2-diphenylacetat
SMIL CCOC(=O)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzilate
Smeltepunkt 28°C to 31°C
Kogepunkt 192°C to 194°C (12 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 991958
Formel vægt 256.3
Procent renhed ≥97%