Få mere at vide
Ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, 97+%
Artikelnummer. 11397579
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397579 5 g 5g
11307589 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28093.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77143-76-1 | C10H10Br2O2 | 321.996 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter
.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77143-76-1
Molekylær formel C10H10Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 321.996
MDL nummer MFCD09953497
InChI nøgle PPRAWWBOUOBAON-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromo-4-bromophenyl acetate, ethyl bromo 4-bromophenyl acetate, alpha,4-dibromophenylacetic acid ethyl ester, ethyl alpha,4-dibromophenylacetate, ethyl2-bromo-2-4-bromophenyl acetate, ethyl 2-bromanyl-2-4-bromophenyl ethanoate, benzeneacetic acid, ?,4-dibromo-, ethyl ester, benzeneacetic acid, a,4-dibromo-, ethyl ester
PubChem CID 12754876
IUPAC navn ethyl-2-brom-2-(4-bromphenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl alpha,4-dibromophenylacetate
Tæthed 1.642
Kogepunkt 140°C (5 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.571
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 321.99
Procent renhed ≥97%