Få mere at vide
Ethyl Acetoacetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10385700 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10385700 2.5 L 2.5 L
10664722 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10385700 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0950/17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 141-97-9
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer 9199
InChI nøgle XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC navn ethyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C
Tekniske data
Smeltepunkt -45 °C
Farve Farveløs
pH 4
Kogepunkt 180 °C
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 2.5 L
Dampdensitet 4.5
Formel vægt 130,14 g/mol
Damptryk 1 hPa ved 20 °C
Fysisk form Væske