Få mere at vide
Ethylacetoacetat, 99+%
Artikelnummer. 11494224
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494224 500 g 500g
11458940 250 g 250g
11404234 2500 g 2500g
11414234 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11494224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12544.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130,143 g/mol
Ethylacetoacetat bruges som mellemprodukt i organisk syntese og som co-promotor for umættede polyesterharpikser. Det er meget udbredt til fremstilling af farvestoffer, blæk, parfume, plastik og smagsstoffer. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntese af alfa-substituerede acetoeddikesyreestere og cykliske forbindelser som pyrazol, pyrimidin og coumarinderivater. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af vitaminer og lægemidler. Det finder anvendelse som et formaldehyd-fjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylacetoacetat anvendes som mellemprodukt i organisk syntese og som co-promotor for umættede polyesterharpikser. Det er meget udbredt til fremstilling af farvestoffer, blæk, parfume, plastik og smagsstoffer. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntese af alfa-substituerede acetoeddikesyreestere og cykliske forbindelser som pyrazol, pyrimidin og coumarinderivater. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af vitaminer og lægemidler. Det finder anvendelse som et formaldehyd-fjerner.
Opløselighed
Blandbar med vand, benzen, chloroform, ether og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler, alkalimetaller og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-97-9
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer MFCD00009199
InChI nøgle XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC navn ethyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl Acetoacetate
Smeltepunkt °C til 43 °C
Tæthed 1.025
Kogepunkt 180 °C til 181 °C
Flammepunkt 84 °C (183 °F)
Analyseprocentområde ≥99%
Brydningsindeks 1.419
Mængde 500 g
Beilstein 385838
Merck Index 14,3758
Opløselighedsinformation Blandet med vand, benzen, kloroform, ether og acetone.
Formel vægt 130.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske