Få mere at vide
Ethyl acetoacetate, 99+%
Artikelnummer. 11414234
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
250g
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414234 10,000 g 10000g
11458940 250 g 250g
11494224 500 g 500g
11404234 2500 g 2500g
4 options
Artikelnummer. 11414234
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12544.0C
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Ethylacetoacetat bruges som mellemprodukt i organisk syntese og som co-promotor for umættede polyesterharpikser. Det er meget udbredt til fremstilling af farvestoffer, blæk, parfume, plastik og smagsstoffer. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntese af alfa-substituerede acetoeddikesyreestere og cykliske forbindelser som pyrazol, pyrimidin og coumarinderivater. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af vitaminer og lægemidler. Det finder anvendelse som et formaldehyd-fjerner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylacetoacetat anvendes som mellemprodukt i organisk syntese og som co-promotor for umættede polyesterharpikser. Det er meget udbredt til fremstilling af farvestoffer, blæk, parfume, plastik og smagsstoffer. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntese af alfa-substituerede acetoeddikesyreestere og cykliske forbindelser som pyrazol, pyrimidin og coumarinderivater. Det fungerer som et mellemprodukt i syntesen af vitaminer og lægemidler. Det finder anvendelse som et formaldehyd-fjerner.
Opløselighed
Blandbar med vand, benzen, chloroform, ether og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler, alkalimetaller og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-97-9
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer MFCD00009199
InChI nøgle XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC navn ethyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetoacetate
Smeltepunkt -43°C
Tæthed 1.025
Kogepunkt 180°C to 181°C
Flammepunkt 84°C (183°F)
Analyseprocentområde ≥99%
Lugt Fruit-like
Brydningsindeks 1.419
Mængde 10,000 g
Beilstein 385838
Merck Index 14,3758
Opløselighedsinformation Miscible with water,benzene,chloroform,ether and acetone.
Formel vægt 130.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske