Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl acetoacetate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | -45,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.0300g/mL |
| Kogepunkt | 180,0 °C |
| Flammepunkt | 70 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |