Få mere at vide
Ethylacetoacetat, 99%, rent
Artikelnummer. 10162860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10162860 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10429030 1 L Glasflaske 1 L
10449220 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10162860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117970025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-07-2026
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-97-9
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00009199
InChI nøgle XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC navn ethyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetoacetate
Navn note 99%
Smeltepunkt -45.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 180.0°C
Flammepunkt 70°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4180 to 1.4200
Mængde 2.5 L
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Merck Index 15, 3812
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viskositet 1.696 mPa.s (20°C)
Formel vægt 130.14
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske