Få mere at vide
Ethylacetoacetat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10452031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10452031 100 g Glasflaske 100g
10380734 500 g Glasflaske 500g
10127743 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10452031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220401000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.90 DKK
    153.65 DKK / 100g
    Spare 17.25 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 141-97-9 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-97-9
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00009199
InChI nøgle XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
PubChem CID 8868
ChEBI CHEBI:4893
IUPAC navn ethyl-3-oxobutanoat
SMIL CCOC(=O)CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl acetoacetate
Navn note P.A.
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 180 °C
Flammepunkt 70 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COCH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4180 til 1,42
Mængde 100 g
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Merck Index 15, 3812
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 116 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler: diethylether, benzen, ethanol, ehylacetat, kloroform, acetone
Viskositet 1,696 mPa (20 °C)
Formel vægt 130.14
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.